消毒擦布
VWRI115-8133EA 141.25 CNY
VWRI115-8133
消毒擦布
擦布浸泡在消毒液中。 可最大程度的抗真菌、细菌和病毒。
  • 用于表面消毒*
  • 用于手部的简单消毒
杀死细菌:按照EN 1040和NF T 72-151. NF T 72-171. NF T 72-190
杀死真菌:按照EN 1275
杀死病毒:按照NF T 72-180关于小儿麻痹症、疱疹病毒和腺病毒的规定,以及NF T 72-181关T2, MS2的规定
颜色:白色
* 不代替浸泡槽或消毒槽