洁净室擦拭布,非编织,Spec-Wipe® 5
供应商: VWR
VWRU21913-211EA 445 CNY
VWRU21913-211
洁净室擦拭布,非编织,Spec-Wipe® 5
擦拭巾 洁净室擦拭巾 Dry Cleanroom Wipes
经处理的45%涤纶/55%纤维素非编织擦拭布。
  • 涤纶/纤维素混合,吸收度更高
  • 经过水刺法处理,擦拭布的颗粒更少,提高耐用性
  • 擦拭布产生的颗粒少于一些其它非编织织物
  • 经过特殊处理,颗粒更少
非常适合用于清洁表面和层流工作台,吸收溢出的水和大多数常见的溶剂,以及一般通用清洁。
适用于100级、ISO 5洁净室。
颜色:白色