半干印迹仪, 20×20 cm
供应商: VWR
VWR®
VWRI700-7156EA 13955.5 CNY
VWRI700-7156
半干印迹仪, 20×20 cm
斑点装置
该装置采用结实(坚固)的丙烯酸组件制成,符合所有安全法规。两个电极分别采用不锈钢和镀铂钛制成,因此,几乎能够耐受所有腐蚀。这可以避免沉积物积落在膜上,而且由于电极不会劣变,因此其几乎可以永久有效。该装置旨在为蛋白质和核酸的转印提供一致的系统。
  • 极低的凝胶缓冲液容量和流量(0.8 mA/cm²)所产生的热量极少,防止条带歪曲
  • 转印可在不到一小时内完成,具体时间视带转印分子的分子量而定
  • 单积层凝胶和多积层凝胶都可以使用
装置宽×长×高:275×265×65 mm