微量离心机,MiniArray
供应商: VWR
VWR® MiniArray
VWRI521-2851EA 0 CNY
VWRI521-2851 VWRI521-2850 VWRI521-2849
微量离心机,MiniArray
离心机 微型离心机
干燥显微镜载玻片的理想选择。也可以在冷藏室中使用。
  • 安静,紧凑的设计
  • 两个载玻片可在短短10秒钟内干燥而不会飞溅
  • 可重复使用的卡匣在离心时会从载玻片上捕获液体
盖上盖子后,转子会迅速加速至最大速度。按下按钮将停止操作并打开盖子。或者,可以通过背面的开关打开和关闭设备。
订购须知 MiniArray随附有转子和两个滑片盒。