Mini Gel II电泳系统
供应商: VWR
VWR®
VWRI700-0003EA 0 CNY
VWRI700-0003 VWRI700-0005 VWRI700-0004
Mini Gel II电泳系统
电泳系统 水平凝胶电泳系统
Mini Gel II作为完整的电泳系统囊括了水平凝胶制作和跑胶所需要的所有组件——凝胶托盘、梳子、灌胶架、凝胶槽和数字电源。
  • 模制转移槽和凝胶托盘具有防漏性能,以及更长的使用寿命。此外,凝胶盒盖上设有排气孔以排出电泳操作期间产生的热量
  • 电源可以轻松从凝胶盒上卸除,便于凝胶盒的清洁
  • 薄膜键盘上的模式键和方向键能够便于编程操作,同时,所有参数都会显示在大数字显示屏上
  • 制胶套组用于在无需使用胶带或封边垫条和制胶托盘的情况下进行跑胶操作,并有固定梳子用的多个槽
  • 电极位于盒内,避免受损
Delivery information: 젤 탱크, 직접 연결 전원 공급 장치 및 표준 젤 캐스팅 세트와 함께 제공. 표준 캐스팅 세트에는 12,5 x 13 cm 젤 트레이, 각 2 12,5 x 6 cm 젤 트레이, 4 개의 각 14/28 tooth comb (1 mm) 및 캐스팅 스탠드가 포함됩니다. 선택 사양인 마이크로 캐스팅 세트에는 6 x 6cm UV 투명 젤 트레이 4 개, 5/8 개의 tooth comb 2 개 (1mm) 및 캐스팅 스탠드가 포함됩니다.