VWR® kuroGEL, verti双胶装置电转印模块
供应商: VWR
VWR®
VWRI700-7283EA 8644.5 CNY
VWRI700-7283
VWR® kuroGEL, verti双胶装置电转印模块
斑点装置
该款电转印槽旨在为将核酸或蛋白质从凝胶基质转移到合适的转移膜提供安全、简单的操作系统。两个尺寸的装置可用于转印多达两块10×10 cm或20×20 cm的凝胶。
  • 每个不对称的彩色编码压盒都配有锁紧机制,入槽时的凝胶移动
  • 盒子的不对称性可以防止其入槽方向错误,背离转移方向
Delivery information: 交付信息:每个10×10 cm模块随附两个10 cm压盒和两个小号纤维垫。每个20×20 cm模块随附两个20 cm压盒和两个大号纤维垫。