微孔板振荡器,高速
供应商: VWR
VWRU14216-214EA 79696.85 CNY
VWRU14216-214 VWRU13500-890 VWRI444-7016
微孔板振荡器,高速
振荡器 微孔板振荡器
适用于分子生物学应用、机械和化学细胞裂解、混合组织样本、混合细胞遗传学悬液和涡旋细胞悬液。该款振荡器还适用于在小直径管内进行双极粘性流体的乳化和流体混合操作。特别设计用于在计时或持续模式下振荡或涡旋微孔板。振荡器拥有1秒到160小时的可编程计时模式功能。通过前面板上的上/下箭头,可轻松调整速度和时间。
  • 不堆叠情况下,可容纳多达6个微孔板,堆叠情况下,可容纳最多48个微孔板(水平向6个,垂直向8个)。可用于高达127 mm的容器
  • 可编程数字速度控制和计时器
  • 可编程“脉冲”功能,增强混合动作
  • 4到40 °C操作温度,可用于培养箱或冷房
  • RS232接口
279×311 mm盘组件包含一个泡沫垫,并可容纳多达48个96孔微孔板。盘组件的高度可在3.2 mm至127 mm间调节,可容纳大多数微孔板,包括深孔微孔板。微孔板可堆叠6层,达到127 mm最大堆叠高度。装置的12个吸盘脚及其重量可防止振荡器在实验台上“走动”。脉冲功能便于用户以极大的间隔范围编程装置的停止和启动设置。重复性停止和启动动作适用于复杂的混合应用,如高粘性流体或双极液体的乳化操作。
订购须知 订购信息:随附平台和盘垫套装。盘垫套装和平台替换件单独有售。每个装置都随附三个插头:欧规插头、英规插头和欧洲通用的瑞士插头。