VWR®, 培养微孔板振荡器
供应商: VWR
VWRI444-0272EA 28431 CNY
VWRI444-0272 VWRI444-0273 VWRU97043-608 VWRI444-7082 VWRU12620-932
VWR®, 培养微孔板振荡器
振荡器 摇箱
培养微孔板振荡器,带微处理器控制,可容纳四个微孔板或两个微型管架。拥有广泛的速度调节范围,以适配应用;低速模式可确保孔的内容物不会被弹出,而剧烈振荡模式可以确保每个孔的小型表面区域可以有效通风。适用于免疫测定、杂交、生物技术、微生物学和药理应用。
  • 三个独立的速度、温度和时间LED显示屏
  • 集成1 s到160 h计时器,可显示经过时间或进行倒计时,程序结束时刻自动关闭或进行声音报警
  • 微处理器PID温度控制器能够在环境温度+5到65 °C间保持精准的温度控制,可以1 °C为增量进行调节
  • 用户可以利用温度校准模式根据外部温度设备对装置进行校准
  • PC盖可以实现在不影响内部温度的条件下,对样品进行查看
订购须知 订购信息: 随附无孔托盘。该款振荡器可容纳多达两个附件微型管架。每个架子可容纳70×1.5/2.0 ml微型管。