培养回旋式振荡器,Professional 3500
供应商: Avantor
VWR®
VWRI444-7085EA 69090 CNY
VWRI444-7085 VWRI444-7084 VWRU12620-948 VWRI444-7086
培养回旋式振荡器,Professional 3500
振荡器 摇箱
适用于一系列振荡应用,如细胞培养、溶解度研究、细菌悬液和一般混合。大容量平台,可承重达15.9 kg。可变速度和微处理器控制提供了持续一致的混合动作。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。Accu驱动振动系统具有卓越的速度控制、精度、安全性和耐久性。系统可以持续监控振动速度,并即使在载荷变化的情况下,仍能保持设定点操作。实际速度与设定速度之间的精度达1%。
  • 三个独立的速度、温度和时间LED显示屏
  • 集成1 s到160 h计时器,可显示经过时间或进行倒计时,程序结束时可自动关闭或进行声音报警
  • 微处理器PID温度控制器能够在环境温度+5到65 °C间保持精准的温度控制,可以1 °C为增量进行调节。并可以调取上一次设置点,即使当时装置已关闭。电力中断仍可重新启动
  • 优化流强制通风系统和带无刷电机的三重偏心传动
  • 聚碳酸酯盖可以实现在不改变内部温度的条件下,对样品进行查看盖子打开时,自动断开电路将停止振荡器平台的操作,以保护操作的安全
内置载荷传感器可以检测失衡情况,并自动减少min-1至安全速度,以防止溅泼,保护样品。强大的三重偏心传动和无刷电机,旨在实现连续工作,并能够处理重负载情况。抗溅泼设计可以防止意外溅泼和泄漏损坏内部组件。可拆卸托盘方便清洁腔体。优化流强制通风系统采用两个感应扇和导风板,温度非常均匀、稳定。若超过温度限制,过温传感器将关闭装置,并启动声音报警和可视报警。通过温度校准模式,用户可以根据外部温度设备对本设备进行校准,而RS232串口则为数据记录和装置控制提供了双向通信模式。
Accessories information: 注意:振荡器可容纳使用不锈钢 烧瓶夹和5×500或 2×1000 ml介质瓶的60×10、25×25、13×50、10×125、9(8)×250、7(5)×500、4(2)×1000 ml烧瓶。
Delivery information: 交付信息:随附无孔托盘、防滑橡胶垫和2340 mm可拆卸电源线。橡胶垫可装入无孔平台托盘内,适用于放置细菌培养皿和细胞培养烧瓶,所需附件须单独订购。