回旋式迷你振荡器
供应商: VWR
VWRI444-7093EA 20583.91 CNY
VWRI444-7093 VWRI444-0269 VWRI444-0268
回旋式迷你振荡器
振荡器 轨道振荡器
通用振荡器,带微处理器控制,适用于一系列混合应用。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。速度可以10分钟-1的增量调整至500 分钟-1,,也可以25分钟-1的增量调整至1200分钟-1,且变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。
  • 两个独立的速度和时间LED显示屏
  • 整体式1 s到160 h计时器,可显示经过时间或倒计时,程序结束后可自动关闭并响起声音报警
  • 一系列可替换附件
  • −10到+60 °C操作温度(80%相对湿度),可用于培养箱、干CO₂培养箱或冷藏室
Accessories information: 振荡器最多可容纳2个所述的架子和35×10、20×25、15×50、12×125、6×250、4×500 ml烧瓶和3×500 ml介质瓶。
Delivery information: 交付信息:随附有孔托盘、防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。