涡旋混合仪
供应商: VWR
VWRI444-1378EA 9506.6 CNY
VWRI444-1372 VWRI444-1378 VWRI444-1379
涡旋混合仪
振荡器 涡流混合器
该款涡旋混合仪结合了先进的电子器件、设计感和舒适感。托架或平台受到压力后便会启动涡旋动作。厚厚的保护罩能够防止样品飞溅,而圆形脚能够牢牢地将装置固定在工作台上,防止操作中移动。
  • 5 mm轨道振动
  • 可选择间歇运转模式或持续运转模式
  • 模拟速度设定标度盘,实现无级变速
Certifications: 根据DIN EN 60529标准的IP保护级别:IP 22
Delivery information: 随附20 mm直径试管用板。可另行购买50 ml直径烧瓶用大尺寸平台(见配件)。
Caution: *可选配件VWRI444-1388和VWRI444-1383