涡旋混合仪, lab dancer digital
供应商: VWR
VWR®
VWRI444-2338EA 2997.32 CNY
VWRI444-2338
涡旋混合仪, lab dancer digital
振荡器 涡流混合器
带有触摸功能的紧凑型涡旋混合仪,适用于直径最多30 mm的小容器,例如试管、离心管和Eppendorf管。混合仪的触摸按钮上可以设置6个不同速度:1级约1000转/分和6级约2800转/分。上壳体为PP材质,配件为惰性TPU塑料,底座为镀锌。
  • 小巧,紧凑,可靠
  • 卓越的混合能力
  • 压铸的底座避免使用过程中的不必要的移动
  • LED显示器显示当前选择的速度等级
  • 可以在5-40摄氏度下适用(80%相对湿度)
Certifications: 根据 DIN EN 60529的IP 防护等级: IP 40
Delivery information: 配备12V电源组。