设计用于容纳多个试管,试管架,样品瓶或气瓶。通过将容器顶部固定在适当的位置,同时允许底部在定义的轨道中自由移动,可产生涡旋作用。两个不锈钢支柱将支撑板牢牢固定在适当的位置,以实现安静,无嘎嘎的混合。松开旋钮并上下移动支撑板,即可轻松调节支撑板。较高柱子顶部周围的圆形凹槽使支撑板可以从托盘上旋转开,以便于取出样品。吸盘支脚可抑制运动,并防止设备沿工作台移动。由不锈钢制成,并带有耐腐蚀涂料。配备带密封球轴承的强大永磁电机。电机可连续工作。
- 一次混合多支管的理想选择
- 处理比标准涡旋仪更大的容量
- 提供模拟型和数字型
模拟型涡旋仪(VWRI444-7063)的速度可调,带有自动计时器,用于简单的重复步骤,前面板的角度也方便。
数字涡旋仪(444-7061)具有用于速度和时间的数字编程的微处理器控制器,以及用于困难混合应用的脉冲功能。非常适合要求准确性和可重复性的应用。易于读取的LED显示屏可轻松查看速度和时间的数字读数。
定时器可以编程或以连续模式运行。多功能脉冲功能可停止并以预定的增量启动设备,以进一步混合。脉冲程序可以设置为从1秒开/关到59秒开/关,从而可以进行多种脉冲组合。操作员可以将脉冲功能设置为运行1到59秒,并有59秒的延迟,然后重复该循环。定时和连续模式均可使用脉冲。
Delivery information: 随附一个50×12 mm蓝色试管架(VWRI444-7066)。其他颜色的泡沫试管架,扩展套件和替换托盘垫套件单独出售。每个组件都配有三个插头:欧盟,英国和CH在整个欧洲使用。