磁力加热板搅拌器,signature 800系列
供应商: Avantor
VWR®
VWRI444-2833CHEA 0.43 CNY
VWRI444-2833CH VWRI444-2824CH VWRI444-2830CH VWRI444-2827CH
磁力加热板搅拌器,signature 800系列
搅拌器 加热磁力搅拌器
VWR Signature热板搅拌器设计用于要求卓越的准确性,稳定性和可重复性的应用。
  • 独立的LED显示屏可以显示速度,温度和时间
  • 包括外部温度探针和支撑杆套件
  • 多种安全功能可以保护操作者和样品
  • 带热警告的陶瓷或铝制顶盖
微处理器控制加热和搅拌功能。速度可以精确控制,并在整个速度范围内提供一致的搅拌。调速功能可缓慢提高速度以避免飞溅,改善磁耦合并提供出色的低速控制。它还包括一个外部探头,可提供±1%的温度稳定性。
带有连续负载电动机和磁铁的搅拌功能即使在负载或粘度变化的情况下也能保持设定速度。防泄漏外壳可将流体从内部组件引走。陶瓷台面具有耐化学腐蚀,易于清洁的白色表面。耐用的铝制顶部不会破裂或碎裂,并提供更均匀的加热表面。
安全功能包括用户定义的温度极限,确保设备永远不会超过用户设定的极限,从而能够控制敏感的闪点。探针,搅拌和过热保护功能可确保如果探针与样品脱离,电机会停止运转,或者装置超出设定温度10°C,加热器将自动关闭。当设备加热到40°C以上时,热警告灯会亮起,即使在关闭加热器的情况下,设备仍保持打开状态直到设备冷却到40°C以下。在定时模式下,当时间到达零或设备达到设定点温度时,将发出声音警报。
*在环境和样品条件允许的情况下,低于100°C±1°C。
Delivery information: 每个单元均随附2个插头:外部温度探头,支撑杆套件和带PTFE涂层的磁力搅拌子。