Magnetic Hotplate Stirrers, Advanced, 700 Series
供应商: Avantor
VWR® VWR® Advanced
444-2866 444-2864 444-2861 444-2862 444-2870 444-2868
Magnetic Hotplate Stirrers, Advanced, 700 Series
搅拌器 加热磁力搅拌器
VWR 700系列高级热板搅拌器可提供准确且可重复的结果。薄型,节省空间的设计占用了实验室更少的空间。防溢出外壳将流体从内部组件引走。前面板具有易于使用的控件,允许用户进行拨入调整。带有锁定旋钮的整体支撑杆支架可容纳可选的支撑杆和夹具套件。微处理器控制调节加热和搅拌功能。将样品快速准确地加热。样品可快速准确的加热到设定温度速度受到精确控制,可在整个范围内持续搅拌。调速功能可缓慢提高速度以避免飞溅,改善磁耦合并提供出色的低速控制。
  • LED显示器和微处理器控制
  • 过热保护和搅拌保护
  • 内置存储器可以返回上次设定的温度
  • 陶瓷和铝制顶板
  • 加热板在使用时有热警告
陶瓷台面具有耐化学腐蚀,反射性强的白色顶板表面,易于清洁。耐用的铝制顶部不会破裂或碎裂,并提供更均匀的加热表面。为了提高安全性,打开加热灯时会点亮热符号警告灯,并一直亮着直到顶板冷却为止。如果电动机停止运转,搅拌保护功能将自动关闭加热器;过热保护功能可确保在超过设定温度10°C时,设备将关闭。内置存储器使用户即使关闭设备也可以调出上次设定的温度。
Delivery information: 每个单元均随附2个插头:欧盟和英国,以及PTFE涂层磁力搅拌棒。
Caution: *低于100°C±2°C环境和样品条件允许