电磁搅拌器,实验盘
供应商: VWR
VWR®
VWRI442-0883EA 7443.81 CNY
VWRI442-0883
电磁搅拌器,实验盘
搅拌器 磁力搅拌器
极扁平,紧凑的电磁搅拌器,无活动部件。每30秒反转一次旋转方向,以确保最佳混合。
  • 可选择旋转方向
  • 免磨损电机
  • 由耐化学腐蚀材料制成的安装板和外壳
  • 防滑、安全支架
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP保护等级:IP 65
Delivery information: 随附两个烧杯(150 ml)和三个电磁搅拌棒(10 mm,20 mm,30 mm)。