大量程数字温度计,Traceable®
供应商: VWR
VWR® Traceable®
VWRI620-2004EA 10712.52 CNY
VWRI620-2004
大量程数字温度计,Traceable®
温度计 数字温度计
适用于质量控制,常规监测,以及比色皿、气体系统、试剂、化学溶液、土壤、水浴、烤炉、培养箱、石油产品、食品和废水的温度测量。快捷记忆键可调取任何时期的最大/最小记忆读数。不锈钢K型热电偶探头,适用于所有J、K或T型探头.
  • 电脑输出便于将温度计连接至电脑或数据记录器,进行读数采集和存储
  • 背光LCD大显示屏:即使在照明不良条件下依然可以读取读数
  • 顺计时计时器能够在记录温度和最小/最大值记忆的同时提供时间计量
注意:所述值仅对所附不锈钢探头有效。该款温度计可测量温度范围为–200到+1370 °C,所需的合适探头需单独订购。
Certifications: NIST可追溯性,符合ITS-90国际温度标准。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附探头、9伏电池和Traceable®校准证书。