数字计时器,三通道
供应商: Avantor
VWR®
VWRU82023-860_UEA 476.34 CNY
VWRU82023-860_U VWRU82023-860 VWRI609-0137
数字计时器,三通道
定时器 数字计时器
This 3-channel timer can be switched to a 12- or 24-hour clock.
  • 19时59分59秒顺计时或倒计时
  • 12或24小时制
  • 上一次设置的记忆功能
Certifications: 设备在经三重认证/ISO/IEC 17025:2005注册,A2LA认证的实验室(认证编号2448.01)进行校准,校准结果可通过NIST追溯。
订购须知 订购信息:需两节LR44电池(含)。
Delivery information: 交付信息:随附翻开式支架、磁贴和口袋夹。