超声波清洗器
供应商: VWR
VWR®
VWRI142-6047EA 14458.95 CNY
VWRI142-6047 VWRI142-6046 VWRI142-6045 VWRI142-6044
超声波清洗器
超声波浴
超声波清洗甚至能够穿透微观开口,能够彻底清洗所处理物品。这使其成为最有效、经济而强大的清洗方法之一。可用于实验室、牙科和医疗技术、微电子、精密工程、化妆品、光学和汽车工业。
  • 外壳和清洗槽采用防锈不锈钢制成
  • 带陶瓷技术的高性能PTZ超声波变换器
  • 9.2升容量槽,上部配有放泄旋塞
该款清洗槽配有大型超声波发生器,无论槽温度、装填水平和清洁材料如何,都能确保稳定的超声波输出。该功能确保了连续且可重复的清洗结果。“扫频”是所产生超声波输出的一种调制频率,能够防止产生“驻波”,确保清洗槽内极其均匀的能量分布。
所有型号都配有计时器。模拟版配有最长计时15分钟的机械计时器。其还具有可调节超声波功能,可以在10到100%有效输出间调节。因此,可以根据所清洁的物品精准地调节能量。
Certifications: All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Accessories information: 篮子和烧杯定位盖:防锈不锈钢。待清洁的烧杯和试管不得直接放在槽的底部,否则无法完全接收清洗操作。浸篮可将待清洗的物品精准地放置在浴槽内,防止刮伤槽底。烧杯可用于清洗小件物品,或用于腐蚀性溶液,可适配定位盖。