化学隔膜真空泵,湿气自干系统,SD 820
供应商: Avantor
VWR®
VWRI181-0094EA 51414 CNY
VWRI181-0094
化学隔膜真空泵,湿气自干系统,SD 820
真空隔膜泵
双头,干运转隔膜泵,带集成自干系统。该款泵在实验室有着广泛的应用,尤其是需要洁净的真空环境且必须抽除湿气的场合。例如仪器、容器、过滤器和织物灭菌用真空干燥腔(用于对物质和组件进行干燥或热处理)或蒸汽消毒器操作时。由于该泵对腐蚀介质的高度耐受性,因此有着广泛的应用范围。该泵所包括的带专利张力优化PTFE涂层隔膜,使其具有更小的体积,并延长了隔膜的服务寿命。该创新型自干系统能够在抽吸时高速将凝析液吹出泵头。真空腔内能够保持持续真空。可使用三个变量调整至程序所要求的干燥周期。干燥后,泵能够达到更好的真空水平,并比不带干燥系统的泵提供更快的抽吸速度。
  • 纯传输和抽吸
  • 高度兼容湿气和蒸气
  • 免维护
  • 环境友好型
* 大气压力下的流速
Delivery information: 交付信息:包括带热开关的隔膜泵、电源保险丝、带插头连接电缆,10 mm软管用接头。