迷你隔膜真空泵,VP 86
供应商: Avantor
VWR®
VWRI181-0068EA 0 CNY
VWRI181-0067 VWRI181-0068 VWRI181-0065
迷你隔膜真空泵,VP 86
真空隔膜泵
单头干运转隔膜泵,适用于广泛的实验室应用范围。其能够在不影响介质,即介质不受污染的情况下进行抽吸、压缩和抽空操作。所包括的专利张力优化隔膜,使该泵具有更小的体积,并延长了隔膜的服务寿命。
  • 100%无油抽吸,因此在进行抽吸、抽空或压缩操作时不会污染介质
  • 用于中性到微腐蚀性气体和蒸汽介质
  • 免维护,静音运行
* 大气压力下的流速
Delivery information: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.