VWR®, 隔膜真空泵,VP 820
供应商: Avantor
VWR®
VWRI181-0071EA 0 CNY
VWRI181-0071 VWRI181-0072 VWRI181-0073
VWR®, 隔膜真空泵,VP 820
真空隔膜泵
双头干运转隔膜泵,适用于广泛的实验室应用范围。其能够在不影响介质,即介质不受污染的情况下进行抽吸、压缩和抽空操作。该泵所包括的专利张力优化隔膜,使其具有更小的体积,并延长了隔膜的服务寿命。
  • 100%无油抽吸,因此在抽吸和抽空操作时不会污染介质
  • 用于腐蚀性气体和蒸汽介质
  • 免维护,静音运行
* 大气压力下的流速
Delivery information: 交付信息:包含带热开关的隔膜泵、电源保险丝、带插头连接电缆,9 mm软管用接头。