安全洗瓶,广口,印刷
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI215-2546EA 576.72 CNY
VWRI215-2546 VWRI215-2548 VWRI215-2540 VWRI215-2538 VWRI215-2537 VWRI215-2536 VWRI215-2539 VWRI215-2535
安全洗瓶,广口,印刷
洗瓶
LDPE,半透明,带PP有孔螺旋盖
  • 英语、法语、德语和西班牙语表示的化学名称
  • 化学式,CAS编号
  • 危害符号,信号词
  • 危害说明 H;警告说明 P
符合欧盟1272/2008 (GHS)号规定的安全印记。分配管,带PP材质的喷射吸头,可优化介质回流,可按定尺剪切。