洗瓶,窄口或广口,标准系列
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI215-2506EA 324 CNY
VWRI215-2506 VWRI215-2533 VWRI215-2531 VWRI215-2529 VWRI215-2517 VWRI215-2514 VWRI215-2527 VWRI215-2497 VWRI215-2500 VWRI215-2519 VWRI215-2496 VWRI215-2499 VWRI215-2498 VWRI215-2512
洗瓶,窄口或广口,标准系列
洗瓶
LDPE,半透明,带有色PP有孔盖
  • 良好的耐化学性
  • 可承受最高+80℃的温度
  • 盖采用颜色编码,可快速识别