洁净室袖套,VWR高级款,SF
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® Advanced
VWRI113-1193EA 1986 CNY
VWRI113-1193 VWRI113-1194 VWRU414004-421
洁净室袖套,VWR高级款,SF
Disposable Garments
VWR 高级款 SF袖套采用纺粘丙纶织物(SPP)制造,带透气性聚乙烯薄膜涂层。
  • 松紧袖口,带超声焊接焊缝
  • 耐用织物,具有良好的透气性和水传输速率
  • 良好的液体和颗粒屏蔽
  • 发尘率:符合Helmke滚筒测试二级要求
  • 柔软、与布状织物
在经ISO认证的设施中,在严格的过程控制中进行测试和制造。通过独立的实验室测试进行批次控制和验证。