刻度量筒,聚丙烯材质
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRU65000-002EA 65.88 CNY
VWRU65000-002 VWRU65000-008 VWRU65000-004 VWRU65000-012 VWRU65000-006 VWRU65000-010 VWRU65000-000
刻度量筒,聚丙烯材质
量筒 Measuring Cylinders
这些单刻度量筒的“非润湿”聚丙烯(PP)塑料表面消除了凹面的形成,使读数更容易,更准确,量筒有很好的化学耐性,可在121ºC(250ºF)下高压灭菌。
  • 单一刻度并带有凸起的数字,易于阅读
  • 喇叭形顶部轮辋和大号槽口便于倾倒
  • 八角形底座可防止倾翻和滚动