碘 99+%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO387051000EA 0 CNY
ACRO387051000 ACRO387050010 ACRO387050250 ACRO387052500
碘 99+%, 纯净
分子式: I₂
分子量: 253,81 g/mol
沸点: 185 °C (760 mmHg)
溶点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011355
CAS号: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN号: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.0 %
Insoluble matter Pass