二甲苯类化合物 99+%, 电子级 用于残留物分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 二甲苯异构体混合物
ACRO327950010EA 0 CNY
ACRO327950010
二甲苯类化合物 99+%, 电子级 用于残留物分析
二甲苯类化合物
分子式: C₆H₄(CH₃)₂
分子量: 106,17 g/mol
沸点: 140 °C (1013 hPa)
溶点: –34 °C
密度: 0,865 g/cm³
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00077264
CAS号: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN号: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Acidity (HCl) ≤0.001 %