丙酮-D6 99.5 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氘代丙酮
ACRO320640075EA 0 CNY
ACRO320640075
丙酮-D6 99.5 atom % D 用于NMR光谱
丙酮-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
分子式: D₃CC(O)CD₃
分子量: 64,03 g/mol
沸点: 55,5 °C (1013 hPa)
溶点: –93 °C
密度: 0,87 g/cm³
闪点: –20 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00044635
CAS号: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN号: 1090
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %