1,1,2,2-四氯乙烷-d2 (99.5% D) 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氘代四氯乙烷
ACRO321310010EA 0 CNY
ACRO321310050 ACRO321310250 ACRO321310010
1,1,2,2-四氯乙烷-d2 (99.5% D) 用于NMR光谱
1,1,2,2-四氯乙烷-d2
分子式: Cl₂CDCDCl₂
分子量: 169,83 g/mol
沸点: 146 °C (760 mmHg)
密度: 1,61 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00037672
CAS号: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
UN号: 1702
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %