氯仿-d 100.0 atom % D 用于NMR光谱
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 氘代氯仿
ACRO320680075EA 0 CNY
ACRO320680075
氯仿-d 100.0 atom % D 用于NMR光谱
氯仿-d
Packaged in 0.75 ml ampoules
分子式: CDCl₃
分子量: 120,38 g/mol
沸点: 60,8 °C (1013 hPa)
溶点: –64 °C
密度: 1,5 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000827
CAS号: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN号: 1888
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %