盐酸 35%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC20246.460EA
1273.37
CNY
VWRC20246.460
VWRC20246.298
PRLS20246.410
VWRC20246.323
VWRC20246.367
盐酸 35%, TECHNICAL
盐酸
分子式:
HCl 分子量: 36,46 g/mol 沸点: 110 °C (1013 hPa) 溶点: –30 °C 密度: 1,18 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
产品技术规格
Assay | Min. 35 % |