盐酸 fuming 37% 在水里 用于分析
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO124630010EA
0
CNY
ACRO124630011
ACRO124630010
ACRO124630100
ACRO124630026
ACRO124630025
ACRO124635001
ACRO124635000
盐酸 fuming 37% 在水里 用于分析
盐酸
分子式:
HCl 分子量: 36,46 g/mol 沸点: 110 °C (1013 hPa) 溶点: –35 °C 密度: 1,18 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 35.0 to 39.0 % |
Free chlorine | ≤4 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.05 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |