氢氧化钠 33% (w / w) 在水里, 超纯
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
苛性钠
ACRO358625000EA
0
CNY
ACRO358625000
ACRO358620050
ACRO358620250
氢氧化钠 33% (w / w) 在水里, 超纯
氢氧化钠
分子式:
NaOH 分子量: 40 g/mol 沸点: 119…135 °C (1013 hPa) 溶点: 8 °C 密度: 1,36 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003548 CAS号: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN号: 1824 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Solution |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Density | (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l |
Titration with HCl | 32.5 to 33.5 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤0.1 % (Na2CO3) |
Sodium sulfate (Na2SO4) | ≤50 ppm (Na2SO4) |
Sodium chloride (NaCl) | ≤50 ppm (NaCl) |