氢氧化钠 50% 在水里 用于分析
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
苛性钠
ACRO380210025EA
0
CNY
ACRO380210100
ACRO380210025
ACRO380215000
氢氧化钠 50% 在水里 用于分析
氢氧化钠
分子式:
NaOH 分子量: 40 g/mol 沸点: 119…135 °C (1013 hPa) 溶点: 12 °C 密度: 1,5 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003548 CAS号: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN号: 1824 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Viscous solution |
Titration with HCl | 49 to 51 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤0.1 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤0.008 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |