氢氧化钠 50% 在水溶液中, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC84522.320EA 567.54 CNY
VWRC84522.320
氢氧化钠 50% 在水溶液中, GPR RECTAPUR®
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 119…135 °C (1013 hPa)
溶点: 9…10 °C
密度: 1,53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Assay 47 - 51 %
Sodium carbonate Max. 0.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm