量筒
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI612-3846EA 413.64 CNY
VWRI612-3846 VWRI612-3841 VWRI612-3842 VWRI612-3847 VWRI612-3843 VWRI612-3844 VWRI612-3845
量筒
量筒 Measuring Cylinders
硼硅玻璃,低型,B级
  • 六角形玻璃基座,倾倒口
  • 高对比度琥珀色刻度,主要刻度处有环形标线
Certifications: DIN 12680