氯化钠 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
VWRC32064.600EA 380.1 CNY
VWRC32064.600
氯化钠 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58,44 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l