氢氧化钠 5 mol/l (5 N) 浓缩水溶液, CLININORM
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
苛性钠
VWRC31625.362EA
822.83
CNY
VWRC31625.362
VWRC31625.293
氢氧化钠 5 mol/l (5 N) 浓缩水溶液, CLININORM
氢氧化钠
CREUTZFELD-JAKOB disease
Dilute 1 volume in 4 volumes of water
Contains Bromothymol blue indicator
分子式:
NaOH 分子量: 40 g/mol 沸点: >105 °C (1013 hPa) 密度: 1,327 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003548 CAS号: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN号: 1824 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer | 4.95 - 5.05 mol/l |
Identification | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |