硝酸银 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
VWRC32056.602EA
1207.5
CNY
VWRC32056.602
硝酸银 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
硝酸银
分子式:
AgNO₃ 分子量: 169,87 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003414 CAS号: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN号: 3264 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C) | 0.0995 to 0.1005 mol/l |
Conforms to BDH 18041 | Passes test |