盐酸 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM 根据NF T 90-036标准, 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC30022.293EA 333.54 CNY
VWRC30022.293
盐酸 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM 根据NF T 90-036标准, 滴定液
盐酸
Suitable for water testing.
分子式: HCl
分子量: 36,46 g/mol
密度: 1,004 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l