盐酸 standard solution 1 mol/l (1 N) 在水里
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO124210010EA 0 CNY
ACRO124210010 ACRO124210100 ACRO124210025
盐酸 standard solution 1 mol/l (1 N) 在水里
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36,46 g/mol
密度: 1,02 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)