硝酸 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC30065.291EA
313.97
CNY
VWRC30065.291
硝酸 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM 滴定液
硝酸
分子式:
HNO₃ 分子量: 63,01 g/mol 密度: 1,035 g/cm³ (25 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011349 CAS号: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN号: 2031 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |