硫酸 1 mol/l (2 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC30149.325EA 668.75 CNY
VWRC30149.325 VWRC30149.371 VWRC30149.291
硫酸 1 mol/l (2 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
硫酸
分子式: H₂SO₄
分子量: 98,08 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 3264
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed