硫酸 2 mol/l (4 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC198156FEA
487.92
CNY
VWRC198156F
VWRC198154D
硫酸 2 mol/l (4 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 分子量: 98,08 g/mol 密度: 1,146 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 2796 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 1.998 - 2.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |