硝酸银 1 mol/l (1 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC30471.294EA 5980.48 CNY
VWRC30471.294 VWRC30471.237
硝酸银 1 mol/l (1 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
硝酸银
分子式: AgNO₃
分子量: 169,87 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003414
CAS号: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN号: 3264
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed