一盐基磷酸钠 99+% 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 磷酸二氢钠
ACRO271750010EA 0 CNY
ACRO271750010 ACRO271750100 ACRO271750025
一盐基磷酸钠 99+% 用于分析
一盐基磷酸钠
分子式: NaH₂PO₄·2H₂O
分子量: 156,01 g/mol
溶点: 60 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149209
CAS号: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %