硫代硫酸钠五水合物, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 用于分析, Supelco®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
MERC1.06516.0500EA 0 CNY
MERC1.06516.9025 MERC1.06516.1000 MERC1.06516.5000 MERC1.06516.0500
硫代硫酸钠五水合物, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 用于分析, Supelco®
硫代硫酸钠五水合物
分子式: Na₂S₂O₃.5H₂O
分子量: 248,19 g/mol
溶点: 48 °C
密度: 1,67 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149186
CAS号: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
现在订购
产品技术规格
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)