四氢呋喃, anhydrous 99.9% stabilised, 超纯
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: THF
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO181500010EA 0 CNY
ACRO181500010 ACRO181500250 ACRO181502500 ACRO181500025
四氢呋喃, anhydrous 99.9% stabilised, 超纯
四氢呋喃
分子式: C₄H₈O
分子量: 72,11 g/mol
沸点: 66 °C (760 mmHg)
溶点: –108,4 °C
密度: 0,88 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005356
CAS号: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN号: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.006 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 75 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)