四氢呋喃, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal™
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: THF
ACRO348451000EA 0 CNY
ACRO348451000 ACRO348450025 ACRO348455000 ACRO348450010
四氢呋喃, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal™
四氢呋喃
分子式: C₄H₈O
分子量: 72,11 g/mol
沸点: 66 °C (760 mmHg)
溶点: –108,4 °C
密度: 0,88 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005356
CAS号: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN号: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Peroxides ≤0.0025 %